Merck
680729
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-2-cyclopentenone
96%
Synonim(y):
4-Hydroxy-2-cyclopenten-1-one, 4-Oxo-2-cyclopenten-1-ol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H6O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
98.10
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Próba
96%
zawiera
0.5% BHT as stabilizer
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5078
gęstość
1.1623 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
OC1CC(=O)C=C1
Zastosowanie
A building block for drug synthesis.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tetrahedron Asymmetry, 15, 2807-2809 (2004)
Tetrahedron, 53 (6), 1983-2004 (1997)