Merck
676624
Sigma-Aldrich
5-Methoxy-3-pyridineboronic acid pinacol ester
97%
Synonim(y):
(3-Methoxypyridin-5-yl)boronic acid pinacol ester, (5-Methoxypyridin-3-yl)boronic acid pinacol ester, 2-(5-Methoxypyridin-3-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3-Methoxy-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-pyridine, 3-Methoxy-5-(pinacolboranato)pyridine, 5-Methoxy-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl) pyridine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H18BNO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
235.09
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
100-108 °C
ciąg SMILES
COc1cncc(c1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C12H18BNO3/c1-11(2)12(3,4)17-13(16-11)9-6-10(15-5)8-14-7-9/h6-8H,1-5H3
Klucz InChI
HENXUFOAGXNWKH-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Można zastosować ester pinakolu kwasu 5-metoksy-3-pirydynoboronowego:
  • Do syntezy bis-pirydynowego ligandu na bazie antracenu (L), który jest stosowany do wytwarzania fluorescencyjnych kapsułek typu M2L4 (M= Pt, Zn, Pd, Cu, Ni, Co i Mn).[1]
  • Jako materiał wyjściowy w syntezie pochodnych pirydylometylopirydyny jako silnych inhibitorów 11β-hydroksylazy (CPY11B1).[2][3]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Isostructural M2L4 molecular capsules with anthracene shells: synthesis, crystal structures, and fluorescent properties
Li Z, et al.
Chemistry?A European Journal , 18(27), 8358-8365 (2012)
Accelerated skin wound healing by selective 11β-hydroxylase (CYP11B1) inhibitors
Emmerich J, et al.
European Journal of Medicinal Chemistry, 143(27), 591-597 (2018)
Cushing?s syndrome: Development of highly potent and selective CYP11B1 inhibitors of the (pyridylmethyl) pyridine type
Emmerich J, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 56(15), 6022-6032 (2013)