Merck
676454
Sigma-Aldrich
Potassium palmitate-1,3,5,7,9-13C5
endotoxin tested, 99 atom % 13C, 98% (CP)
Synonim(y):
Hexadecanoic acid-1,3,5,7,9-13C5 potassium salt, Palmitic Acid-1,3,5,7,9-13C5 potassium salt, Potassium hexadecanoate-1,3,5,7,9-13C5
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)6(13CH2CH2)413CO2K
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
299.48
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352001
Identyfikator substancji w PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
98% (CP)
Formularz
solid
mp
285 °C (dec.)
przydatność
endotoxin tested
przesunięcie masy
M+5
ciąg SMILES
[K+].CCCCCCC[13CH2]C[13CH2]C[13CH2]C[13CH2]C[13C]([O-])=O
InChI
1S/C16H32O2.K/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18;/h2-15H2,1H3,(H,17,18);/q;+1/p-1/i8+1,10+1,12+1,14+1,16+1;
Klucz InChI
MQOCIYICOGDBSG-DVEYMGBSSA-M
Zastosowanie
Wyłącznie do użytku badawczo-rozwojowego. Nie do leków, użytku domowego ani innych zastosowań. Za wszelkie inne zastosowania wyłączną odpowiedzialność ponosi użytkownik końcowy.
Testy na obecność endotoksyn są przeprowadzane na masowej postaci produktu przed jego podziałem na opakowania. Ten test zbiorczy nie gwarantuje, że podzielona lub przepakowana podwielokrotność jest wolna od endotoksyn w momencie jej otrzymania lub użycia przez klienta i nie oznacza przydatności do jakiegokolwiek konkretnego celu. Jeśli produkt musi być wolny od endotoksyn w zamierzonym zastosowaniu, należy go przetestować przed faktycznym użyciem.
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Valentina Citi et al.
Pharmacological research, 159, 105039-105039 (2020-06-23)
The gasotransmitter hydrogen sulfide (H2S) is involved in the regulation of the vascular tone and an impairment of its endogenous production may play a role in hypertension. Thus, the administration of exogenous H2S may be a possible novel and effective