Merck
676241
Sigma-Aldrich
Diiodo(p-cymene)ruthenium(II) dimer
Synonim(y):
Di-μ-iodo(p-cymene)iodoruthenium(II)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H28I4Ru2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
978.19
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
mp
234-236 °C
ciąg SMILES
I[Ru]1[I][Ru](I)[I]1.C[C]2[CH][CH][C]([CH][CH]2)C(C)C.C[C]3[CH][CH][C]([CH][CH]3)C(C)C
InChI
1S/2C10H14.2HI.2I.2Ru/c2*1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10;;;;;;/h2*4-8H,1-3H3;2*1H;;;;/q;;;;;;2*+1/p-2
Klucz InChI
GMEPSZJJBHGIDB-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
Catalyst in:
  • Ruthenium-catalyzed hydrogenation
  • Preparation of Walphos-type ferrocenyl-aryl diphosphine ligands
  • Ruthenium-catalyzed synthesis reactions
  • Enantioselective hydrogenation of ketones and olefins
Informacje prawne
A product of Umicore
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)