Merck
675148
Sigma-Aldrich
5-Bromo-8-nitroisoquinoline
90%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H5BrN2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
253.05
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
90%
Formularz
solid
mp
136-140 °C
grupa funkcyjna
bromo
nitro
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(Br)c2ccncc12
InChI
1S/C9H5BrN2O2/c10-8-1-2-9(12(13)14)7-5-11-4-3-6(7)8/h1-5H
Klucz InChI
ULGOLOXWHJEZNZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)