Merck
674230
Sigma-Aldrich
11-Mercaptoundecyl trifluoroacetate
99%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H23F3O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
300.38
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4294
mp
50-51 °C
gęstość
1.059 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
FC(F)(F)C(=O)OCCCCCCCCCCCS
InChI
1S/C13H23F3O2S/c14-13(15,16)12(17)18-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-19/h19H,1-11H2
Klucz InChI
YOZNBMSWVPXLKM-UHFFFAOYSA-N
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 4
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)