Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 516,00 zł 387,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1610,00 zł |
Informacje o tej pozycji
387,00 zł
Cena katalogowa516,00 złZaoszczędź 25%Nazwa produktu
Trioxo(triphenylsilyloxy)rhenium(VII),
form
solid
Quality Segment
reaction suitability
core: rhenium, reagent type: catalyst
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Sustainability features, Sustainability features
mp
108-110 °C
greener alternative category
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=[Re](=O)(=O)O[Si](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15OSi.3O.Re/c19-20(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;;;/h1-15H;;;;/q-1;;;;+1
InChI key
JFZHOPFMMQQPJF-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Cycloisomerization reactions
- Prins dimerization
- Prins cyclization reactions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description - |
| reaction suitability reagent type: catalyst, core: rhenium | reaction suitability core: rhenium, reagent type: catalyst | reaction suitability reagent type: catalyst, core: ruthenium | reaction suitability core: ruthenium, reagent type: catalyst |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| mp 108-110 °C | mp 205 °C (dec.) (lit.) | mp >300 °C | mp 260-268 °C |
| greener alternative product characteristics Catalysis | greener alternative product characteristics - | greener alternative product characteristics Catalysis | greener alternative product characteristics - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![[(R,R)-Teth-TsDpen RuCl]](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/307/962/59412599-3794-437d-8a39-b88a036b7ca1/640/59412599-3794-437d-8a39-b88a036b7ca1.png)