Merck
673102
Sigma-Aldrich
Z-D-Prolinol
97%
Synonim(y):
(R)-2-Hydroxymethylpyrrolidine-1-carboxylic acid benzyl ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H17NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
235.28
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5396
gęstość
1.135 g/mL at 25 °C
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
OC[C@H]1CCCN1C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C13H17NO3/c15-9-12-7-4-8-14(12)13(16)17-10-11-5-2-1-3-6-11/h1-3,5-6,12,15H,4,7-10H2/t12-/m1/s1
Klucz InChI
BJTNHGVCFWDNDP-GFCCVEGCSA-N
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)