Merck
673005
Sigma-Aldrich
3-Benzyloxyphenylmagnesium bromide solution
1.0 M in THF
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H11BrMgO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
287.43
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
przydatność reakcji
reaction type: Grignard Reaction
stężenie
1.0 M in THF
gęstość
1.036 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
Br[Mg]c1cccc(OCc2ccccc2)c1
InChI
1S/C13H11O.BrH.Mg/c1-3-7-12(8-4-1)11-14-13-9-5-2-6-10-13;;/h1-5,7-10H,11H2;1H;/q;;+1/p-1
Klucz InChI
PELBCFRZDVCMOU-UHFFFAOYSA-M
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-13.0 - -4.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-25 - -20 °C