Merck
672424
Sigma-Aldrich
Boc-Phe(4-Br)-OH
≥98.0%
Synonim(y):
Boc-4-bromo-L-phenylalanine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H18BrNO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
344.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥98.0%
przydatność reakcji
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1ccc(Br)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C14H18BrNO4/c1-14(2,3)20-13(19)16-11(12(17)18)8-9-4-6-10(15)7-5-9/h4-7,11H,8H2,1-3H3,(H,16,19)(H,17,18)/t11-/m0/s1
Klucz InChI
ULNOXUAEIPUJMK-NSHDSACASA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)