Merck
671762
Sigma-Aldrich
(1R,2R)-trans-2-Aminocyclohexanol hydrochloride
95.0-105.0% (AT)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H13NO · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
151.63
Beilstein:
6116814
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95.0-105.0% (AT)
Postać
solid
czystość optyczna
enantiomeric excess: ≥98.0%
grupa funkcyjna
hydroxyl
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cl.N[C@@H]1CCCC[C@H]1O
InChI
1S/C6H13NO.ClH/c7-5-3-1-2-4-6(5)8;/h5-6,8H,1-4,7H2;1H/t5-,6-;/m1./s1
Klucz InChI
LKKCSUHCVGCGFA-KGZKBUQUSA-N
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)