Merck
667536
Sigma-Aldrich
Methyl 1H-benzotriazole-1-carboxylate
97%
Synonim(y):
Methyl ester 1H-benzotriazole-1-carboxylic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H7N3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
177.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
przydatność reakcji
reaction type: C-C Bond Formation
mp
81-84 °C
ciąg SMILES
COC(=O)n1nnc2ccccc12
InChI
1S/C8H7N3O2/c1-13-8(12)11-7-5-3-2-4-6(7)9-10-11/h2-5H,1H3
Klucz InChI
DLEZVOPJBSAAGW-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
New Benzotriazole Reagents
  • Reactant for synthesis of azolecarboxylic acid derivatives
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)