Merck
667374
Sigma-Aldrich
2-Chloro-6-methylbenzothiazole
96%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H6ClNS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
183.66
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
96%
Formularz
solid
mp
44-49 °C
ciąg SMILES
Cc1ccc2nc(Cl)sc2c1
InChI
1S/C8H6ClNS/c1-5-2-3-6-7(4-5)11-8(9)10-6/h2-4H,1H3
Klucz InChI
PAKSGYIFUVNJQF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)