Merck
667013
Sigma-Aldrich
trans-3-(Cyclopentyl)-1-propenylboronic acid pinacol ester
97%
Synonim(y):
2-[(1E)-3-Cyclopentyl-1-propen-1-yl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, trans-2-(3-Cyclopentylpropen-1-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H25BO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
236.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.456
bp
90-93 °C/0.4 mmHg
gęstość
0.927 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
CC1(C)OB(OC1(C)C)\C=C\CC2CCCC2
InChI
1S/C14H25BO2/c1-13(2)14(3,4)17-15(16-13)11-7-10-12-8-5-6-9-12/h7,11-12H,5-6,8-10H2,1-4H3/b11-7+
Klucz InChI
GXNIAKZVBGUMHU-YRNVUSSQSA-N
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)