Merck
665762
Sigma-Aldrich
4-Pentylphenyl 4-methoxybenzoate
97%
Synonim(y):
4-n-Pentylphenyl p-anisate, 4-Amylphenyl 4′-methoyxbenzoate, Nematal 105
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H22O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
298.38
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
97%
Formularz
liquid crystal
mp
28-42 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCCCCc1ccc(OC(=O)c2ccc(OC)cc2)cc1
InChI
1S/C19H22O3/c1-3-4-5-6-15-7-11-18(12-8-15)22-19(20)16-9-13-17(21-2)14-10-16/h7-14H,3-6H2,1-2H3
Klucz InChI
UISXVYOLBGBYCV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 4 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)