Merck
663751
Sigma-Aldrich
2-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]ethanol
98%
Synonim(y):
2-(4-Trifluoromethoxyphenyl)ethanol, 4-(Trifluoromethoxy)benzeneethanol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H9F3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
206.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
bp
83-86 °C/7.0 mmHg
gęstość
1.2774 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
OCCc1ccc(OC(F)(F)F)cc1
InChI
1S/C9H9F3O2/c10-9(11,12)14-8-3-1-7(2-4-8)5-6-13/h1-4,13H,5-6H2
Klucz InChI
RILZRCJGXSFXNE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
172.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
78 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)