Merck
663379
Sigma-Aldrich
2-Amino-5-(4-methoxyphenyl)-1,3,4-oxadiazole
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H9N3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
191.19
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
245-249 °C
ciąg SMILES
COc1ccc(cc1)-c2nnc(N)o2
InChI
1S/C9H9N3O2/c1-13-7-4-2-6(3-5-7)8-11-12-9(10)14-8/h2-5H,1H3,(H2,10,12)
Klucz InChI
IEJVXWOVBNWQCY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)