Merck
774480
6-Fluoroquinoline-2-carboxaldehyde
96%
Synonim(y):
6-Fluoroquinoline-2-carbaldehyde
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H6FNO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
175.16
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
96%
Form:
solid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
96%
form
solid
mp
113-120 °C
functional group
aldehyde, fluoro
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Fc1cc2c(nc(cc2)C=O)cc1
InChI
1S/C10H6FNO/c11-8-2-4-10-7(5-8)1-3-9(6-13)12-10/h1-6H
InChI key
JDQMJKKGPXPPOJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)