Merck
661260
Sigma-Aldrich
4-(4-Methoxyphenoxy)benzaldehyde
97%
About This Item
Wzór liniowy:
H3COC6H4OC6H4CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
228.24
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
58-62 °C
ciąg SMILES
[H]C(=O)c1ccc(Oc2ccc(OC)cc2)cc1
InChI
1S/C14H12O3/c1-16-12-6-8-14(9-7-12)17-13-4-2-11(10-15)3-5-13/h2-10H,1H3
Klucz InChI
XXZKVKMXUPYUTR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves