Merck
661082
Sigma-Aldrich
2,4-Difluoropyrimidine
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H2F2N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.07
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.432
bp
118-120 °C
gęstość
1.359 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
fluoro
ciąg SMILES
Fc1ccnc(F)n1
InChI
1S/C4H2F2N2/c5-3-1-2-7-4(6)8-3/h1-2H
Klucz InChI
JZSYSXZDIQUOGP-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2,4-difluoropirymidyna może być stosowana jako materiał wyjściowy do syntezy:
  • Pochodnych 3-pirymidyno-4-ylo-oksazolidyn-2-onu jako zmutowanych inhibitorów dehydrogenazy izocytrynianowej (IDH1).[1]
  • N,N′-(1,4-fenylenobis(metylen))bis(2-fluoropirymidyn-4-amina) jako antagoniści receptora chemokinowego typu 4.[2]
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
106.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
41.1 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Optimization of 3-pyrimidin-4-yl-oxazolidin-2-ones as orally bioavailable and brain penetrant mutant IDH1 inhibitors
Zhao Q, et al.
ACS Medicinal Chemistry Letters, 9(7), 746-751 (2018)
Dipyrimidine amines: a novel class of chemokine receptor type 4 antagonists with high specificity
Zhu A, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 53(24), 8556-8568 (2010)