Merck
660604
Sigma-Aldrich
Methyl 2-chloropyridine-4-carboxylate
97%
Synonim(y):
Methyl 2-chloroisonicotinate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H6ClNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
171.58
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
32-36 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COC(=O)c1ccnc(Cl)c1
InChI
1S/C7H6ClNO2/c1-11-7(10)5-2-3-9-6(8)4-5/h2-4H,1H3
Klucz InChI
KKOUHTMLFUAAGG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)