Kluczowe dokumenty
659223
Poly(2,5-bis(3-sulfonatopropoxy)-1,4-phenylene, disodium salt-alt-1,4-phenylene)
light emitting, fluorescence λem 424 nm in H2O
Synonim(y):
(−)PPP
Wybierz wielkość
1930,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1930,00 zł
Polecane produkty
Formularz
solid
rozpuszczalność
H2O: soluble
λmaks.
208 nm (in deoxygenated water)(lit.)
fluorescencja
λex 322 nm; λem 424 nm in H2O
λex 363 nm; λem 410 nm in H2O(lit.)
λem 424 nm in H2O
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?