Merck
657565
Sigma-Aldrich
3-(3,4-Methylenedioxyphenyl)propionic acid
97%
Synonim(y):
1,3-Benzodioxole-5-propanoic acid, 3,4-(methylenedioxy)hydrocinnamic acid, 3,4-Methylenedioxydihydrocinnamic acid
Wybierz wielkość
1 G
206,00 zł
5 G
522,00 zł
206,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
206,00 zł
5 G
522,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C10H10O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.18
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
206,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
mp
83-87 °C
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ciąg SMILES
OC(=O)CCc1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C10H10O4/c11-10(12)4-2-7-1-3-8-9(5-7)14-6-13-8/h1,3,5H,2,4,6H2,(H,11,12)
Klucz InChI
UIYJGLLTSVRSBM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)