Merck
694517
QuadraPure® PHE
400-1100 μm particle size
Synonim(y):
QuadraPure® phenolic functionalized polystyrene
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
QuadraPure®
Quality Segment
form
beads
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
particle size
400-1100 μm
Application
Application: Metal scavenger: Fe(ΙΙΙ), Pd(ΙΙ), Rh(ΙΙΙ)
Legal Information
QuadraPure is a registered trademark of Johnson Matthey Finland Oy
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)