Merck
655015
Sigma-Aldrich
2-Chlorophenethyl bromide
97%
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H4CH2CH2Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
219.51
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5707 (lit.)
tw
110-112 °C/10 mmHg
gęstość
1.4569 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
chloro
ciąg SMILES
Clc1ccccc1CCBr
InChI
1S/C8H8BrCl/c9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)10/h1-4H,5-6H2
Klucz InChI
AECBVDLERUETKG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)