Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1520,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH2CH(CH3)CH2CH2COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
130.18
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51113400
EC Number:
216-336-8
MDL number:
Assay:
97%
1520,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
bp
109-112 °C/10 mmHg (lit.)
bulk density
0.921 g/mL
functional group
carboxylic acid
SMILES string
CCC(C)CCC(O)=O
InChI
1S/C7H14O2/c1-3-6(2)4-5-7(8)9/h6H,3-5H2,1-2H3,(H,8,9)
InChI key
DIVCBWJKVSFZKJ-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 97% | description 97% | description 97% |
| assay 97% | assay 97% | assay 97% | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| bp 109-112 °C/10 mmHg (lit.) | bp - | bp - | bp - |
| bulk density 0.921 g/mL | bulk density - | bulk density - | bulk density - |
| functional group carboxylic acid | functional group carboxylic acid | functional group carboxylic acid, nitrile | functional group carboxylic acid |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
110.0 °F - closed cup
flash_point_c
43.33 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?