Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2680,00 zł 2010,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2010,00 zł
Cena katalogowa2680,00 złZaoszczędź 25%Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.448
bp
138-140 °C (lit.)
density
0.900 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC#CC(C)O
InChI
1S/C5H8O/c1-3-4-5(2)6/h5-6H,1-2H3
InChI key
HJFRLXPEVRXBQZ-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98.0% (GC) | description ≥98.0% (GC) | description ≥98.0% (GC) | description ≥98.0% (GC) |
| assay ≥98.0% (GC) | assay ≥98.0% (GC) | assay ≥98.0% (GC) | assay ≥98.0% (GC) |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| refractive index n20/D 1.448 | refractive index n20/D 1.403 | refractive index n20/D 1.405 | refractive index - |
| density 0.900 g/mL at 20 °C (lit.) | density 0.937 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.696 g/mL at 20 °C (lit.) | density - |
| form liquid | form - | form liquid | form liquid |
| bp 138-140 °C (lit.) | bp 164-165 °C (lit.) | bp 70-72 °C | bp - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
129.2 °F - closed cup
flash_point_c
54 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?