Merck
652598
Sigma-Aldrich
2-Bromo-5-iodopyridine
96%
Wybierz wielkość
5 G
211,50 zł
25 G
734,00 zł
211,50 zł
Cena katalogowa423,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
211,50 zł
25 G
734,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H3BrIN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
283.89
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
211,50 zł
Cena katalogowa423,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
96%
Formularz
solid
mp
121-123 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
iodo
ciąg SMILES
Brc1ccc(I)cn1
InChI
1S/C5H3BrIN/c6-5-2-1-4(7)3-8-5/h1-3H
Klucz InChI
LLKRSJVPTKFSLS-UHFFFAOYSA-N
Ostrzeżenie
Irritant
Inne uwagi
Light sensitive
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)