Merck
652423
Sigma-Aldrich
Dysprosium(II) iodide
anhydrous, powder, ≥99.9% trace metals basis
About This Item
Wzór liniowy:
DyI2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
416.31
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
klasa czystości
anhydrous
Poziom jakości
Próba
≥99.9% trace metals basis
Postać
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: dysprosium
zanieczyszczenia
≤1000.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
ciąg SMILES
I[Dy]I
InChI
1S/Dy.2HI/h;2*1H/q+2;;/p-2
Klucz InChI
SFCVMDRIXZSBIC-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
Used to generate trichlorosilyl radicals from SiCl4 promoting the cyclotrimerization of alkynes to substituted benzenes.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Zhenyu Zhu et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (19), 2066-2068 (2006-06-13)
An efficient method for the formation of SiCl3 radicals by the reaction of abundant and cheaper chlorosilanes with DyI2 has been established, not only demonstrating new distinctive reactivities of solvated DyI2 but also suggesting that the presence of lanthanide ions