Merck
651753
Sigma-Aldrich
2-Chloro-5-fluoropyrimidine
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H2ClFN2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
132.52
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.503 (lit.)
gęstość
1.439 g/mL at 20 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
fluoro
ciąg SMILES
Fc1cnc(Cl)nc1
InChI
1S/C4H2ClFN2/c5-4-7-1-3(6)2-8-4/h1-2H
Klucz InChI
AGYUQBNABXVWMS-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2-Chloro-5-fluoropyrimidine can be used as a starting material for the preparation of:
  • 5-fluoro-2-amino pyrimidines by reacting with various amines in the presence of K2CO3, via C-N bond forming reaction.[1]
  • 2-chloro-5-(5-fluoropyrimidin-2-yl)benzoic acid, an intermediate, which is used in the synthesis of benzamide scaffolds as potent antagonists against P2X7 receptors.[2]
  • 5-fluoro-2-cyano pyrimidine, a key intermediate used for the synthesis of 5-chloro-N-[(1S)-1-(5-fluoropyrimidin-2-yl)ethyl]-N-(5-methyl-1H-pyrazol-3-yl)pyrimidine-2,4-diamine, as a potent inhibitor of the JAK2 kinase.[3]
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
149.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
65 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Discovery of 2-chloro-N-((4, 4-difluoro-1-hydroxycyclohexyl) methyl)-5-(5-fluoropyrimidin-2-yl) benzamide as a potent and CNS penetrable P2X7 receptor antagonist
Chen X, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 20(10), 3107-3111 (2010)
Metal-free site-selective C-N bond-forming reaction of polyhalogenated pyridines and pyrimidines
Wang L, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 5(100), 82097-82111 (2015)
Use of ?-transaminase enzyme chemistry in the synthesis of a JAK2 kinase inhibitor
Frodsham L, et al.
Organic Process Research & Development, 17(9), 1123-1130 (2013)