Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 228,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)3NHCSNH(CH2)3CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
188.33
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-674-6
Beilstein/REAXYS Number:
507434
MDL number:
Assay:
97%
Form:
powder
228,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
form
powder
mp
63-65 °C (lit.)
functional group
amine, thiourea
SMILES string
CCCCNC(=S)NCCCC
InChI
1S/C9H20N2S/c1-3-5-7-10-9(12)11-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3,(H2,10,11,12)
InChI key
KFFQABQEJATQAT-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay 97% | assay 97% | assay 97% | assay 97% |
| form powder | form solid | form - | form solid |
| mp 63-65 °C (lit.) | mp 80-84 °C (lit.) | mp 151-155 °C (lit.) | mp 125-130 °C |
| Gene Information human ... EPHX2(2053) | Gene Information - | Gene Information - | Gene Information - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N,N′-Dibutylthiourea
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?