Merck
649481
Sigma-Aldrich
Methyl 2-chloro-6-methylpyridine-4-carboxylate
97%
Synonim(y):
Methyl 2-chloro-6-methylisonicotinate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H8ClNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
185.61
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
bp
124-125 °C/7 mmHg (lit.)
mp
58-62 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
ester
ciąg SMILES
COC(=O)c1cc(C)nc(Cl)c1
InChI
1S/C8H8ClNO2/c1-5-3-6(8(11)12-2)4-7(9)10-5/h3-4H,1-2H3
Klucz InChI
BDWMGYZSQKGUFA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)