Merck
647578
Sigma-Aldrich
Methyl 3-bromo-4-methoxybenzoate
98%
Synonim(y):
3-Bromo-4-methoxybenzoic acid methyl ester
About This Item
Wzór liniowy:
CH3OC6H3(Br)CO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
245.07
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Formularz
solid
mp
98-100 °C (lit.)
ciąg SMILES
COC(=O)c1ccc(OC)c(Br)c1
InChI
1S/C9H9BrO3/c1-12-8-4-3-6(5-7(8)10)9(11)13-2/h3-5H,1-2H3
Klucz InChI
ZREVPFANJBZHEU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)