Merck
647462
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-2-Piperidino-1,1,2-triphenylethanol
97%
Synonim(y):
(R)-(−)-α,α,β-Triphenyl-1-piperidineethanol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H27NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
357.49
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
159-163 °C (lit.)
grupa funkcyjna
hydroxyl
phenyl
ciąg SMILES
OC([C@H](N1CCCCC1)c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C25H27NO/c27-25(22-15-7-2-8-16-22,23-17-9-3-10-18-23)24(21-13-5-1-6-14-21)26-19-11-4-12-20-26/h1-3,5-10,13-18,24,27H,4,11-12,19-20H2/t24-/m1/s1
Klucz InChI
BCFJVZGZDXPFBN-XMMPIXPASA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)