Przejdź do
450693
(S)-(−)-4-Benzyl-5,5-dimethyl-2-oxazolidinone
98%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
761,00 zł
570,75 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H15NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
205.25
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
MDL number:
570,75 zł
Cena katalogowa761,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
optical activity
[α]22/D −98°, c = 2 in chloroform
optical purity
ee: 99% (HPLC)
manufacturer/tradename
ECACC
mp
65-68 °C (lit.)
SMILES string
CC1(C)OC(=O)N[C@H]1Cc2ccccc2
InChI
1S/C12H15NO2/c1-12(2)10(13-11(14)15-12)8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7,10H,8H2,1-2H3,(H,13,14)/t10-/m0/s1
InChI key
AEEGFEJKONZGOH-JTQLQIEISA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
450669O9409456144
description
98%
description
98%
description
98%
description
98%
assay
98%
assay
98%
assay
98%
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
optical activity
[α]22/D −98°, c = 2 in chloroform
optical activity
[α]20/D +47°, c = 1 in H2O
optical activity
-
optical activity
-
mp
65-68 °C (lit.)
mp
86-87 °C (lit.)
mp
83-87 °C (lit.)
mp
-
manufacturer/tradename
ECACC
manufacturer/tradename
ECACC
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
optical purity
ee: 99% (HPLC)
optical purity
-
optical purity
-
optical purity
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)