Merck
645788
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-3-formylphenylboronic acid
≥95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H6BFO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
167.93
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥95%
Postać
solid
mp
100-105 °C (lit.)
ciąg SMILES
OB(O)c1cccc(C=O)c1F
InChI
1S/C7H6BFO3/c9-7-5(4-10)2-1-3-6(7)8(11)12/h1-4,11-12H
Klucz InChI
YJXJCPZHXDDRNH-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant involved in Suzuki-Miyaura coupling reactions for synthesis of aryl-substituted oxabenzindoles and methanobenzindoles
Inne uwagi
Contains varying amounts of anhydride
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)