Merck
644501
Sigma-Aldrich
Dichloromethane
purification grade
Synonim(y):
Methylene chloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CH2Cl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
84.93
Beilstein:
1730800
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
bp:
39.8-40 °C (lit.)
klasa czystości
purification grade
gęstość pary
2.9 (vs air)
ciśnienie pary
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
Próba
≥99.75%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
1223 °F
granice wybuchowości
22 %
pozostałość po odparowaniu
≤0.0005%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.424 (lit.)
bp
39.8-40 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
gęstość
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
Klucz InChI
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 3
1 of 3
Vitamin B12-mediated hydrodechlorination of dichloromethane by bimetallic Cu/Al particles.
Huang CC, et al.
Chemical Engineering Journal, 273, 413-420 (2015)
Dichloromethane photodegradation using titanium catalysts.
Tanguay JF, et al.
Tanguay JF, et al.
J. Catal., 117(2), 335-347 (1989)
Dichloromethane Detection Based on Near-Infrared Absorptive Sensing.
Han JH and Yoon SM
IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics, 18(5), 1547-1552 (2012)
Biodegradation of dichloromethane in an estuarine environment.
Krausova VI, et al.
Hydrobiologia, 559(1), 77-83 (2006)
Vibrational Relaxation in Liquid Dichloromethane.
Hunter JL and Dardy HD.
J. Chem. Phys. , 42(8), 2961-2966 (1965)