Przejdź do
64410
DL-Methionine sulfone
≥99.0% (NT)
Synonim(y):
DL-2-Amino-4-(methylsulfonyl)butanoic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
880,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3SO2CH2CH2CH(NH2)COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
181.21
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
212-466-4
Beilstein/REAXYS Number:
2089918
MDL number:
880,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99.0% (NT)
form
solid
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
~250 °C (dec.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
CS(=O)(=O)CCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO4S/c1-11(9,10)3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)
InChI key
UCUNFLYVYCGDHP-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
64340M112664319
description
≥99.0% (NT)
description
≥99.0% (NT)
description
-
description
BioUltra, ≥99.5% (NT)
form
solid
form
powder or crystals
form
powder
form
powder or crystals
assay
≥99.0% (NT)
assay
≥99.0% (NT)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥99.5% (NT)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
~250 °C (dec.)
mp
280 °C (dec.) (lit.)
mp
255 °C
mp
284 °C (dec.) (lit.)
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
-
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
detection
peptide synthesis
application(s)
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)