Merck
643041
Sigma-Aldrich
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzylamine
97%
About This Item
Wzór liniowy:
F3CC6H3(Cl)CH2NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
209.60
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.489
gęstość
1.338 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
amine
chloro
fluoro
ciąg SMILES
NCc1cc(ccc1Cl)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H7ClF3N/c9-7-2-1-6(8(10,11)12)3-5(7)4-13/h1-3H,4,13H2
Klucz InChI
XOCMZYUQWVACMA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
217.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
103 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)