Merck
642495
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-bromothiazole-5-carboxylate
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H6BrNO2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
236.09
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5530 (lit.)
tw
216-217 °C (lit.)
gęstość
1.581 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOC(=O)c1cnc(Br)s1
InChI
1S/C6H6BrNO2S/c1-2-10-5(9)4-3-8-6(7)11-4/h3H,2H2,1H3
Klucz InChI
KTYIFXLNIMPSKI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves