Merck
642096
Sigma-Aldrich
2-Mercapto-6-methylpyridine
97%
Synonim(y):
6-Methyl-2-pyridinethiol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H7NS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
125.19
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Formularz
solid
mp
150-155 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1cccc(S)n1
InChI
1S/C6H7NS/c1-5-3-2-4-6(8)7-5/h2-4H,1H3,(H,7,8)
Klucz InChI
IGZZHADAOWGUEI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Homan Kang et al.
Scientific reports, 5, 10144-10144 (2015-05-29)
Recently, preparation and screening of compound libraries remain one of the most challenging tasks in drug discovery, biomarker detection, and biomolecular profiling processes. So far, several distinct encoding/decoding methods such as chemical encoding, graphical encoding, and optical encoding have been