Merck
638404
Sigma-Aldrich
4-Bromo-3-fluoroiodobenzene
97%
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6H3(F)I
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
300.89
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Formularz
solid
mp
34-38 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
fluoro
iodo
ciąg SMILES
Fc1cc(I)ccc1Br
InChI
1S/C6H3BrFI/c7-5-2-1-4(9)3-6(5)8/h1-3H
Klucz InChI
OCODJNASCDFXSR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)