Merck
636711
Sigma-Aldrich
1,4-Bis(2-ethylhexyl)-2,5-diiodobenzene
96%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H36I2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
554.33
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
96%
Formularz
solid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5564 (lit.)
gęstość
1.3991 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
iodo
ciąg SMILES
CCCCC(CC)Cc1cc(I)c(CC(CC)CCCC)cc1I
InChI
1S/C22H36I2/c1-5-9-11-17(7-3)13-19-15-22(24)20(16-21(19)23)14-18(8-4)12-10-6-2/h15-18H,5-14H2,1-4H3
Klucz InChI
TYZQQLJIRWRBFL-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)