Kluczowe dokumenty
635049
Titanium(IV) oxide, rutile
<100>, (single crystal substrate), ≥99.9% trace metals basis, L × W × thickness 10 mm × 10 mm × 0.5 mm
Synonim(y):
Titanium dioxide
About This Item
klasa czystości
optical grade
Próba
≥99.9% trace metals basis
Formularz
(single crystal substrate)
(single side polished)
twardość
7 mohs
dł. × szer. × grubość
10 mm × 10 mm × 0.5 mm
przepuszczalność
0.5-4.5 μm
mp
1840 °C
gęstość
4.17 g/mL at 25 °C (lit.)
4.26 g/mL at 25 °C
właściwości półprzewodników
<100>
ciąg SMILES
O=[Ti]=O
InChI
1S/2O.Ti
Klucz InChI
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Cechy i korzyści
Właściwości fizyczne
Postać fizyczna
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Spintronics offer breakthroughs over conventional memory/logic devices with lower power, leakage, saturation, and complexity.
Hybrid organic-inorganic sol-gel materials containing silica were first called “ORMOSILs” in 1984.
Nanomaterials are considered a route to the innovations required for large-scale implementation of renewable energy technologies in society to make our life sustainable.