Kluczowe dokumenty
634832
Magnesium aluminate
single crystal substrate, <111>, 99.99% trace metals basis
About This Item
Polecane produkty
opis
single side polished
Próba
99.99% trace metals basis
twardość
6 mohs
rozmiar
10 mm × 10 mm × 0.5 mm
mp
2130 °C (lit.)
gęstość
3.64 g/mL at 25 °C (lit.)
właściwości półprzewodników
<111>
ciąg SMILES
[Mg++].[O-][Al]=O.[O-][Al]=O
InChI
1S/2Al.Mg.4O/q;;+2;;;2*-1
Klucz InChI
VPBIQXABTCDMAU-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Cechy i korzyści
Postać fizyczna
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
Spintronics offer breakthroughs over conventional memory/logic devices with lower power, leakage, saturation, and complexity.
Hybrid organic-inorganic sol-gel materials containing silica were first called “ORMOSILs” in 1984.