Merck
633011
Sigma-Aldrich
3-Bromothiophene-2-carboxylic acid
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H3BrO2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
207.05
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Postać
solid
mp
197-201 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)c1sccc1Br
InChI
1S/C5H3BrO2S/c6-3-1-2-9-4(3)5(7)8/h1-2H,(H,7,8)
Klucz InChI
VQQLWBUTTMNMFT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Brandon C Fillmore et al.
ACS omega, 5(36), 22914-22925 (2020-09-22)
A pathway to a range of diverse heterocycles was developed using a nucleophilic cyclization strategy. Lactams and ene-imines are accessed in a few steps from a common precursor, and these moieties are further elaborated to directly provide pyrroles or pyridines