Merck
632368
Sigma-Aldrich
tert-Butyl ethyl ether-(trimethyl-13C3)
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Wzór liniowy:
(13CH3)3COCH2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
105.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352112
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
97% (CP)
tw
72-73 °C (lit.)
gęstość
0.772 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+3
ciąg SMILES
CCOC([13CH3])([13CH3])[13CH3]
InChI
1S/C6H14O/c1-5-7-6(2,3)4/h5H2,1-4H3/i2+1,3+1,4+1
Klucz InChI
NUMQCACRALPSHD-VWNJCJTFSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
26.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-3 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)