Merck
631973
Sigma-Aldrich
DL-Glutamic acid-2,3,3,4,4-d5
98 atom % D
About This Item
Wzór liniowy:
HO2CCD2CD2CD(NH2)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
czystość izotopowa
98 atom % D
Formularz
solid
mp
185 °C (dec) (lit.)
przesunięcie masy
M+5
ciąg SMILES
[2H]C([2H])(C(O)=O)C([2H])([2H])C([2H])(N)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/i1D2,2D2,3D
Klucz InChI
WHUUTDBJXJRKMK-UXXIZXEISA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)