Kluczowe dokumenty
631868
1,4-Dioxane solution
NMR reference standard, 5 mM in chloroform-d (99.8 atom % D), NMR tube size 3 mm × 8 in.
Wybierz wielkość
11 140,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
11 140,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
NMR reference standard
analytical standard
stężenie
5 mM in chloroform-d (99.8 atom % D)
metody
NMR: suitable
rozmiar probówki do NMR
3 mm × 8 in.
gęstość
1.500 g/mL at 25 °C
przydatność
suitable for NMR (reference standard)
Format
single component solution
ciąg SMILES
C1COCCO1
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2
Klucz InChI
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Ilość
Każde opakowanie zawiera 10 probówek.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)