Merck
631272
Sigma-Aldrich
2-Amino-3,4,5-trimethoxybenzoic acid
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H13NO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
227.21
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
eCl@ss:
32160406
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
137-141 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
COc1cc(C(O)=O)c(N)c(OC)c1OC
InChI
1S/C10H13NO5/c1-14-6-4-5(10(12)13)7(11)9(16-3)8(6)15-2/h4H,11H2,1-3H3,(H,12,13)
Klucz InChI
JSHSRQCOCMIIPA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves